Läs mer
1,2-Dibromobenzen, 98 %
Produktkod. 11444240
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444240 25 g 25g
11457826 50 g 50g
11454240 100 g 100g
11467826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11444240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14765.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235,906 g/mol
1,2-dibrombensen används som en prekursor vid framställning av 3-(2-bromfenyltio)-4H-[1]bensopyran-4-on med användning av koppar som reagens. Det är involverat i framställningen av isoindolokinazolinoner genom karbonyleringsreaktionen med 2-aminobensylamin med användning av palladium som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-dibrombensen används som en prekursor vid framställning av 3-(2-bromofenyltio)-4H-[1]bensopyran-4-on med användning av koppar som reagens. Det är involverat i framställningen av isoindolokinazolinoner genom karbonyleringsreaktionen med 2-aminobensylamin med användning av palladium som katalysator.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, aceton, kloroform, ättiksyra, bensen, petroleumeter och tetraklormetan. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-53-9
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.906
MDL-nummer MFCD00000057
InChI-nyckel WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC-namn 1,2-dibrombensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromobenzene
Smältpunkt 4°C to 6°C
Densitet 1.985
Kokpunkt 224°C to 226°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Odör Strong
Brytningsindex 1.611
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 970241
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Formel vikt 235.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dibromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.