Läs mer
1,2-Dibromobenzen, 98 %
Produktkod. 15780859 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15780859 100 mL Glasflaska 100ml
10489232 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15780859 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348931000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-53-9
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.91
MDL-nummer MFCD00000057
InChI-nyckel WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC-namn 1,2-dibrombensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dibromobenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 4,0 °C till 6,0 °C
Färg Färglös till gul eller rosa
Densitet 1.9560g/mL, 1.956
Kokpunkt 224,0 °C
Flampunkt 91 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4Br2
Brytningsindex 1,6100 till 1,6120
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 210
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, aceton, eter, bensen, ca, rbontetraklorid, n-heptan
Formel vikt 235.91
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.