missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Dibromobenzene-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dibromobenzene-D4 |
| CAS | 1643577-34-7 |
| Molekylformel | C6 D4 Br2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dibromo- (ACI), 5,6-Dibromobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1,2-Dibromobenzene-d4, 1,2-Dibromobenzene-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Br)c(Br)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.9286 |
| Formel vikt | 237.8931 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?