Läs mer
1,2-Dibromobensen, TRC
Produktkod. 30385053
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30385053 50 g
1 options
Produktkod. 30385053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42429050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Molekylformel C6 H4 Br2
Kvantitet 50 g
Synonym Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
LEDER Brc1ccccc1Br
IUPAC-namn 1,2-dibrombensen
Molekylvikt (g/mol) 235.9
Formel vikt 233.868