Läs mer
1,2-dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7025044
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11494247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20356.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 533-98-2 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-98-2
Molekylformel C4H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 215.92
MDL-nummer MFCD00000157
InChI-nyckel CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide
PubChem CID 10792
IUPAC-namn 1,2-dibrombutan
LEDER CCC(Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromobutane
Smältpunkt -65°C
Densitet 1.789
Kokpunkt 166°C to 167°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5141
Kvantitet 50 g
Beilstein 1731380
Merck Index 14,1566
Formel vikt 215.93
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.