Läs mer
1,2-Dibromocyclopentene, 97%
Produktkod. 10336824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336824 1 g Glass bottle 1g
10410514 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10336824 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399420010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 75415-78-0 | C5H6Br2 | 225.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75415-78-0
Molekylformel C5H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 225.9
InChI-nyckel PNWFXPGGROADNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromocyclopent-1-ene, dibromocyclopentene, pubchem13714, acmc-20ap6k, 1,2-bis bromanyl cyclopentene, 1,2-dibromocyclopentene
PubChem CID 4438528
IUPAC-namn 1,2-dibromocyclopentene
LEDER C1CC(=C(C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dibromocyclopentene
Densitet 1.8950g/mL, 1.895
Kokpunkt 78.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.9
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dibromocyclopentene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.