Läs mer
1,2-Dibrometan, 98 %
Description
1,2-dibrometan används i stor utsträckning som bromkälla vid organisk syntes. Det används som gasningsmedel för behandling av stockar för termiter och skalbaggar, för kontroll av nattfjärilar i bikupor. Den finner applikationen för att göra vinylbromid, en föregångare till vissa brandskyddsmedel. Det används som mellanprodukt vid framställning av färgämnen och läkemedel. Det används också som blyavskiljare i blandningar mot knackningar som tillsätts till bensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,2-dibrometan används i stor utsträckning som bromkälla i organisk syntes. Det används som gasningsmedel för behandling av stockar för termiter och skalbaggar, för kontroll av nattfjärilar i bikupor. Den finner applikationen för att göra vinylbromid, en föregångare till vissa brandskyddsmedel. Det används som mellanprodukt vid framställning av färgämnen och läkemedel. Det används också som blyavskiljare i blandningar mot knackningar som tillsätts till bensin.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton, bensen, dietyleter och etylacetat. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dibromoethane |
| Smältpunkt | 9 °C till 10 °C |
| Densitet | 2.179 |
| Kokpunkt | 132 °C |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Linjär formel | BrCH2CH2Br |
| Brytningsindex | 1.5385 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN1605 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,2-Dibromoethane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene dibromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.