Läs mer
1,2-Dibromoetan, 99 %
Produktkod. 10346270 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346270 1 L Glasflaska 1 L
10695142 25 mL Glasflaska 25ml
10244520 500 mL Glasflaska 500ml
11974481 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15199153 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10346270 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 112790010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-93-4
Molekylformel C2H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 187.86
InChI-nyckel PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC-namn 1,2-dibrometan
LEDER C(CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromoethane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 9.0°C to 10.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 2.1730g/mL, 2.173
Kokpunkt 131.0°C to 132.0°C
Flampunkt >104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH2Br
Brytningsindex 1.5375 to 1.5395
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Löslighetsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vikt 187.86
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.