Läs mer
1,2-Dibromoetan, 99 %
Produktkod. 10695142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695142 25 mL Glasflaska 25ml
10244520 500 mL Glasflaska 500ml
10346270 1 L Glasflaska 1 L
11974481 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15199153 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10695142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112790250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-93-4
Molekylformel C2H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 187.86
InChI-nyckel PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC-namn 1,2-dibrometan
LEDER C(CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromoethane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 9,0 °C till 10,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 2.1730g/mL, 2.173
Kokpunkt 131,0 °C till 132,0 °C
Flampunkt >104 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH2Br
Brytningsindex 1,5375 till 1,5395
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 187.86
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dibromoethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.