Läs mer
(1,2-dibrometyl)bensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10267220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267220 500 g Plastflaska 500g
1 options
Produktkod. 10267220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299305000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1, 2-Dibromoethyl)benzene
Namnnotering 97%
CAS 93-52-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68.0°C to 73.0°C
Färg Brun till gul
Densitet 1.74g/mL
Kokpunkt 139.0°C to 141.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C8H8Br2
MDL-nummer MFCD00000138
Kvantitet 500 g
Beilstein 05, 356
Synonym 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
InChI-nyckel SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
IUPAC-namn 1,2-dibrometylbensen
Molekylvikt (g/mol) 263.95
PubChem CID 7145
Formel vikt 263.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.