Läs mer
1,2-Dibromhexafluorpropan, 95 %
Produktkod. 11449260
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449260 25 g 25g
11355059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17103.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 661-95-0 | C3Br2F6 | 309,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 661-95-0
Molekylformel C3Br2F6
Molekylvikt (g/mol) 309.83
MDL-nummer MFCD00013568
InChI-nyckel KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-dibromohexafluoropropane, propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro
PubChem CID 69579
IUPAC-namn 1,2-dibrom-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan
LEDER FC(F)(F)C(F)(Br)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromohexafluoropropane
Densitet 2.169
Kokpunkt 71 °C till 72 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 309.84
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.