Läs mer
1,2-dibromtetrakloretan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419776
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11419776
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20276.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 630-25-1 | C2Br2Cl4 | 325.63 g/mol
1,2-dibromtetrakloretan används som brandskyddsmedel. Det är aktivt involverat i omvandlingen av sulfoner till alkener genom Ramberg-Backlund-omlagring. Det är en effektiv ersättning för ozonnedbrytande lösningsmedel som dibromdifluormetan och tetrabromdifluoretan. Det används också som bromeringsreagens. Inom analytisk kemi används det vid kvantitativ bestämning av perhalogenerade föreningar genom högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2-dibromtetrakloretan används som brandskyddsmedel. Det är aktivt involverat i omvandlingen av sulfoner till alkener genom Ramberg-Backlund-omlagring. Det är en effektiv ersättning för ozonnedbrytande lösningsmedel som dibromdifluormetan och tetrabromdifluoretan. Det används också som bromeringsreagens. Inom analytisk kemi används det vid kvantitativ bestämning av perhalogenerade föreningar genom högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-25-1
Molekylformel C2Br2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 325.63
MDL-nummer MFCD00000780
InChI-nyckel WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
PubChem CID 69426
IUPAC-namn 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrakloretan
LEDER C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromotetrachloroethane
Smältpunkt ∼220°C (decomposition)
Densitet 2.71
Kvantitet 100 g
Beilstein 1699471
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 325.65
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2-Dibromotetrachloroethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.