Läs mer
1,2-dibromtetrafluorbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427967 5 g 5g
11417967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16620.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.868 g/mol
1,2-Dibromotetrafluorobensen används som medicin och flytande kristallmaterial mellanliggande. Det hjälper till vid syntesen av difenyl(o-bromtetrafluorfenyl)fosfin och 2,3,4,5tetrafluortioanisol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-Dibromotetrafluorobensen används som medicin och flytande kristallmaterial mellanliggande. Det hjälper till vid syntesen av difenyl(o-bromtetrafluorfenyl)fosfin och 2,3,4,5tetrafluortioanisol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-08-7
Molekylformel C6Br2F4
Molekylvikt (g/mol) 307.868
MDL-nummer MFCD00039209
InChI-nyckel IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC-namn 1,2-dibrom-3,4,5,6-tetrafluorbensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Densitet 2.26
Kokpunkt 197°C to 199°C
Flampunkt 99°C (210°F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 307.87
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.