Läs mer
1,2-dibromtetrafluorbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10115850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10115850 1 g Glasflaska 1g
10076393 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10115850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311350010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-08-7
Molekylformel C6Br2F4
Molekylvikt (g/mol) 307.88
MDL-nummer MFCD00039209
InChI-nyckel IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC-namn 1,2-dibrom-3,4,5,6-tetrafluorbensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dibromotetrafluorobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 2.2300g/mL, 2.23
Kokpunkt 198.0°C
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2C6F4
Brytningsindex 1.5150 to 1.5170
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.88
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.