Läs mer
1,2-Dichloro-2-methylpropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichloro-2-methylpropane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 126.0003 |