Läs mer
1,2-diklor-4-fluor-5-nitrobensen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422139
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422139 100 g 100g
15402139 5 g 5g
15412139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64782.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2339-78-8 | C6H2Cl2FNO2 | 209.985 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2339-78-8
Molekylformel C6H2Cl2FNO2
Molekylvikt (g/mol) 209.985
MDL-nummer MFCD00075330
InChI-nyckel FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-fluoronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro-5-nitro, buttpark 89\07-58, 4,5-dichloro-2-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4385, intermediates-zcf02626, ksc201k5p, 1,2-ichloro-4-luoro-5-itro-benzene
PubChem CID 533951
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-fluoro-5-nitrobensen
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Smältpunkt 17°C
Färg Gult
Densitet 1.596 g/mL
Kokpunkt 247°C
Flampunkt >113°C (235°F)
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 100 g
Beilstein 3269124
Formel vikt 209.99
Procent renhet 95%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.