Learn More
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene, 98+%
Product Code. 11480153
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Product Code. 11480153
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A11357.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 1435-49-0 | C6H3Cl2F | 164.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1435-49-0
Molekylformel C6H3Cl2F
Molekylvikt (g/mol) 164.99
MDL-nummer MFCD00018119
InChI-nyckel QSDKXMVGRLVIQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorofluorobenzene, 3,4-dichloro-1-fluorobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro, pubchem3453, 3,4 dichlorofluorobenzene, acmc-1byo2, ksc494g9b, 1,2-dichloro-4-fluoro-benzene
PubChem CID 74028
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-fluorobenzene
LEDER FC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Smältpunkt -1°C
Densitet 1.403
Kokpunkt 168°C to 171°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 10 g
Beilstein 1861278
Formel vikt 165
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado