Läs mer
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene, 98+%
Code produit. 11490153
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11490153
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11357.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1435-49-0 | C6H3Cl2F | 164.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435-49-0
Molekylformel C6H3Cl2F
Molekylvikt (g/mol) 164.99
MDL-nummer MFCD00018119
InChI-nyckel QSDKXMVGRLVIQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorofluorobenzene, 3,4-dichloro-1-fluorobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro, pubchem3453, 3,4 dichlorofluorobenzene, acmc-1byo2, ksc494g9b, 1,2-dichloro-4-fluoro-benzene
PubChem CID 74028
IUPAC-namn 1,2-dichloro-4-fluorobenzene
LEDER FC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Smältpunkt -1°C
Densitet 1.403
Kokpunkt 168°C to 171°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 50 g
Beilstein 1861278
Formel vikt 165
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis