Läs mer
1,2-diklor-4-jodbensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10456774
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10456774 100 g 100g
10779383 10 g 10g
10204624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10456774 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06155FA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 20555-91-3
Molekylformel C6H3Cl2I
Molekylvikt (g/mol) 272.894
InChI-nyckel NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel IC6H3Cl2
Kvantitet 100 g
Formel vikt 272.9
Procent renhet 97%