Läs mer
1,2-diklor-4-jodbensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10779383
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10779383 10 g 10g
10204624 25 g 25g
10456774 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10779383 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06155EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20555-91-3
Molekylformel C6H3Cl2I
Molekylvikt (g/mol) 272.894
InChI-nyckel NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel IC6H3Cl2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 272.9
Procent renhet 97%