Läs mer
1,2-diklor-4-nitrobensen, TRC
Product Code. 30383778
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Product Code. Kvantitet
30383778 10 g
1 options
Product Code. 30383778 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43553510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloronitrobenzene
CAS 99-54-7
Molekylformel C6 H3 Cl2 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloronitrobenzene, DCNB, NSC 6295, NSC 99806
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 192
Formel vikt 190.9541