Läs mer
1,2-dichlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-dichlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| CAS | 2483735-40-4 |
| Molekylformel | 13C6H4Cl2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | Cl[13C]1=[13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.95 |
| Formel vikt | 151.99 |