Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 2-Dichlorobenzene |
| Smältpunkt | -15,0 °C |
| Densitet | 1.3000g/mL, 1.3 |
| Kokpunkt | 179,0 °C till 180,0 °C |
| Flampunkt | 67 °C |
| Analysprocentintervall | 99% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C6H4Cl2 |
| Brytningsindex | 1,5500 till 1,5520 |
| Kvantitet | 1 L |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,2-Dichlorobenzene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.