Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, 99%, pure
Produktkod. 10751734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10751734 25 L Metall trumma 25 L
10530371 1 L Glasflaska 1 L
10060900 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10751734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113180250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-50-1
MDL-nummer MFCD00000535
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-namn 1,2-diklorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichlorobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -15.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 179.0°C to 180.0°C
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Molekylformel C6H4Cl2
Linjär formel C6H4Cl2
Brytningsindex 1.5500 to 1.5520
Kvantitet 25 L
Beilstein 05, 201
Merck Index 15, 3065
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Molekylvikt (g/mol) 147
Formel vikt 147
Ångtryck 1.3mbar at 20°C
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.