Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15647820 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass bottle
Stainless steel can
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15647820 20 L Stainless steel can 20 L
15617820 100 mL Glass bottle 100ml
15627820 1 L Glass bottle 1 L
15637820 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15647820 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer D5680220L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-50-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 146.998
MDL-nummer MFCD00000535
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-namn 1,2-dichlorobenzene
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene
Smältpunkt -17°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.306g/mL at 25°C
Kokpunkt 180°C (1013 hPa)
Explosionsgräns 0.092
Flampunkt 66°C (150.8°F)
Tändpunkt 1198°F
Odör Aromatic
Förpackning Stainless steel can
Kvantitet 20 L
UN-nummer UN1591
Beilstein 606078
Ångdensitet 5.1 (vs air)
Formel vikt 147g/mol
Ångtryck 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Procent renhet 0.99