Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, CHROMASOLV™, 99%, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. 15622860
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15622860 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15622860 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2705981L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, 99%
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene
Namnnotering CHROMASOLV™, 99%
CAS 95-50-1
Abs. max. 1.0 at 296 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 375 nm, max. 0.05 at 335 nm, max. 0.20 at 305 nm, max. 0.30 at 300 nm
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -18°C to -17°C (literature)
Densitet 1.306 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 66°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H4Cl2
Linjär formel C6H4Cl2
MDL-nummer MFCD00000535
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1591
Beilstein 606078
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-dichlorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Formel vikt 147
Procent renhet >98.5%
Kvalitet High Purity