Läs mer
1,2-diklorbensen-d{4}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359967 5 g 5g
11349967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11359967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042280.06
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
Det tillämpas i NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-69-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 151.02
MDL-nummer MFCD00037106
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonym 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC-namn 1,2-diklor-3,4,5,6-tetradeuteriobensen
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene-d4
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotop
Densitet 1.34 g/mL
Flampunkt 65 °C (150 °F)
Brytningsindex 1.5509
Kvantitet 5 g
Smältpunkt -17 °C
Kokpunkt 181 °C
UN-nummer UN1591
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Formel vikt 151.03
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.