Läs mer
1,2-diklorbensen-d4, för NMR, 98 atom% D
Produktkod. 10388980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10388980 1 g Glasflaska 1g
10239893 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10388980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1112.79 SEK / 1g
    Save 92.21 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-69-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 151.02
MDL-nummer MFCD00037106
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonym 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC-namn 1,2-diklor-3,4,5,6-tetradeuteriobensen
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichlorobenzene-d4
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 98 atom% D
Densitet 1.3400g/mL
Deuterium (D) 97,5 % min.
Förpackning Glasflaska
Vatten 0,2 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 1 g
Linjär formel C6D4Cl2
Formel vikt 151.04
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.