Läs mer
1,2-diklorbensen-d4, för NMR, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16328206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16328206 1 mL
1 options
Produktkod. 16328206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    1257.46 SEK / 1ml
    Save 122.54 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene-d4
Densitet 1.3400 g/mL, 1.34
Flampunkt 65 °C
Brytningsindex 1.5509
Kvantitet 1 mL
CAS 2199-69-1
Molekylformel C6H4Cl2
Linjär formel C6D4Cl2
MDL-nummer MFCD00037106
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 0,13 g/L vatten (20 °C). Övrig löslighet: blandbar med de flesta vanliga organiska lösningsmedel, blandbar med alkohol, eter och bensen
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
IUPAC-namn dikloro(2H4)bensen
Molekylvikt (g/mol) 151.02
Formel vikt 151.04
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.