Läs mer
1,2-diklorbensen, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10765901 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10765901 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10438980 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10191610 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10765901 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1600/PB17
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 95-50-1
Molekylformel C6H4Cl2
MDL-nummer 535
Specifikationer
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 179 °C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 147 g/mol
Ångtryck 1,3 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dichlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.