Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, Honeywell™
Produktkod. 15613920
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15613920 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15613920 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 331601L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene
CAS 95-50-1
Densitet 1.306g/mL at 25°C
Explosionsgräns 0.092
Flampunkt 66°C (150.8°F)
Tändpunkt 1198°F
Molekylformel C6H4Cl2
MDL-nummer MFCD00000535
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1591
Beilstein 606078
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-dichlorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
Ångdensitet 5.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:35290
Formel vikt 147g/mol
Ångtryck 1.2 mmHg (20°C)1.6 mmHg (35°C)
Procent renhet ≥99% (GC)