Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15858960
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15858960 2.5 L 2.5 L
15826360 100 mL 100ml
15848960 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15858960 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032382500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-50-1
Kvalitet Research
Molekylformel 1,2-(Cl)2C6H4
Molekylvikt (g/mol) 147
Specifikationer
Smältpunkt -17°C
Densitet 1.31 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 180°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000535
Kvantitet 2.5 L
Synonym 1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene