Läs mer
1,2-diklorbensen, spektrofotometrisk kvalitet, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328337
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328337 4 x 1 L 4 L
11348337 1 L 1 L
11338337 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032154.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 5 ppm, H 2 O 0,02 %
1,2-diklorbensen används i spektrofotometri och miljötester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-50-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 146.998
MDL-nummer MFCD00000535
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-namn 1,2-diklorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichlorobenzene
Namnnotering Filtered through 0.2μ filters.
Smältpunkt °C to 18°C
Färg Färglös
Densitet 1.306
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Tändpunkt 640°C (1184°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 4 x 1 L
Beilstein 606078
Löslighetsinformation Miscible with water and most of the organic solvents.
Formel vikt 147
Ångtryck 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Kvalitet Spektrofotometrisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1, 2-Dichlorobenzene
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.