Läs mer
1,2-diklorbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichlorobenzene |
| CAS | 95-50-1 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzene, o-dichloro- (8CI), 1,2-Dichlorobenzene, Cloroben, Dilatin DB, Dowtherm E, NSC 60644, o-Dichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-diklorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 147 |
| Formel vikt | 145.969 |