Läs mer
1,2-Dichlorobutane, 97%
Produktkod. 11469217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469217 5 g 5g
11434240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21307.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-21-7 | C4H8Cl2 | 127.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-21-7
Molekylformel C4H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 127.01
MDL-nummer MFCD00013676
InChI-nyckel PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N
Synonym butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa
PubChem CID 12017
IUPAC-namn 1,2-diklorbutan
LEDER CCC(Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobutane
Densitet 1.112
Kokpunkt 124°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731376
Formel vikt 127.01
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.