Läs mer
1,2-Dichloroethane 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 ml |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |