Läs mer
1,2-dikloretan 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichloroethane |
| CAS | 107-06-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dichloroethane |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C2 H4 Cl2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ethane, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Bichloroethane, 1,2-Dichlorethane, 1,2-Ethylene dichloride, Brocide, DCE, Dichlor-Mulsion, Dutch liquid, EDC, EDC (halocarbon), Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Glycol dichloride, HCC 150, sym-Dichloroethane, α,β-Dichloroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| LEDER | ClCCCl |
| Visa mer |