Läs mer
1,2-Dichloroethane, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15663600
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15663600 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15663600 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 319929500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99.0%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35°C
CAS 107-06-2
Densitet 1.256g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.156
Flampunkt 13°C (55.4°F)
Tändpunkt 775°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C2H4Cl2
Linjär formel ClCH2CH2Cl
Ångtryck 87mmHg (25°C)
MDL-nummer MFCD00000963
UN-nummer UN1184
Beilstein 605264
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Kokpunkt 83°C
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCCl
IUPAC-namn 1,2-dichloroethane
Molekylvikt (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formel vikt 98.96g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS