Läs mer
1,2-Dichloroethane, 99.5%, for electronic use (MOS), residue free
Produktkod. 10357071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357071 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10357071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For electronic use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35.0°C
Namnnotering Residue Free
CAS 107-06-2
CAS Min % 99.4
Aciditet 0.001% max.
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kvantitet 1 L
Flampunkt 13°C
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Analysprocentintervall 99.5%
Molekylformel C2H4Cl2
Linjär formel ClCH2CH2Cl
MDL-nummer MFCD00000963
Viskositet 0.8 mPa.s (20°C)
Vatten 0.03% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Kokpunkt 81.0°C to 85.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCCl
IUPAC-namn 1,2-dichloroethane
Molekylvikt (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formel vikt 98.96
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Electronic