Läs mer
1,2-dikloretan, 99,8%, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 11924471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11924471 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
10333532 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10612033 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11924471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326840025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4335.00 SEK
    3994.93 SEK / 2.5 L
    Save 340.07 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dikloretan
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35,0 °C
CAS Min % 99.75
Färg Färglös
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4440 till 1,4460
Anteckningar om renhetsgrad Vatten <50 ppm
Rester efter avdunstning 0,0005 % max.
Analysprocentintervall 99.8%
Linjär formel ClCH2CH2Cl
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vatten 0,005 % Max. (Coulometrisk)
Kokpunkt 81,0 °C till 85,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 8,7 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 98.96
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dichloroethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.