Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 2-Dichloroethane |
| Namnnotering | 99.8+% |
| Färg | Orange till gult |
| Densitet | 1.2500g/mL |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Brytningsindex | 1,4440 till 1,4460 (20 °C, 589 nm) |
| Rester efter avdunstning | 0,005% max. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,2-Dichloroethane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.