Läs mer
1,2-dikloretan, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10184130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10184130 500 mL Glasflaska 500ml
10309093 1 L Glasflaska 1 L
10614842 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10184130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167765000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    854.62 SEK / 500ml
    Save 30.38 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dikloretan
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35.0°C
Namnnotering 99+%
Abs. 0.01 max. at 300nm, 0.15 max. at 250nm, 1 max. at 230nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 13°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460
Rester efter avdunstning 0.002% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel ClCH2CH2Cl
Viskositet 0.8 mPa.s (20°C)
Vatten 0.03% max.
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Kokpunkt 81.0°C to 85.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vikt 98.96
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.