Läs mer
1,2-dikloretan, 99+%
Produktkod. 11495113
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495113 500 mL 500ml
11405123 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11495113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12775.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
1,2-Dikloretan används för att tillverka vinylklorid och klorerade lösningsmedel (trikloretan, trikloretylen, perkloreten och vinyliden) för att ta bort fett, hartser, lim och smuts. Det används som lösningsmedel vid tillverkning av polystyren och SBR-latex. Den tillsätts till blyhaltig bensin som en anti-knackningsförening. Det används också i polyvinylklorid (PVC) rör, förpackningsmaterial, möbler, bildelar, väggbeklädnader och husgeråd. Det används också generellt som mellanprodukt för andra organiska kemiska föreningar och som lösningsmedel. Det är ett användbart lösningsmedel för isomerfördelningen vid acetylering av bensen och toluen under påverkan av aluminiumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,2-Dikloretan används för att tillverka vinylklorid och klorerade lösningsmedel (trikloretan, trikloreten, perkloreten och vinyliden) för att avlägsna fett, hartser, lim och smuts. Det används som lösningsmedel vid tillverkning av polystyren och SBR-latex. Den tillsätts till blyhaltig bensin som en anti-knackningsförening. Det används också i polyvinylklorid (PVC) rör, förpackningsmaterial, möbler, bildelar, väggbeklädnader och husgeråd. Det används också generellt som mellanprodukt för andra organiska kemiska föreningar och som lösningsmedel. Det är ett användbart lösningsmedel för isomerfördelningen vid acetylering av bensen och toluen under påverkan av aluminiumklorid.
Löslighet
Blandbar med metanol, dietyleter, n-oktanol och aceton. Mycket lätt blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, baser och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dikloretan
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35 °C
Densitet 1.256
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Brytningsindex 1.4448
Linjär formel ClCH2CH2Cl
UN-nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Kokpunkt 83 °C
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, dietyleter, n-oktanol och aceton. Mycket lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 98.96
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dichloroethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.