Läs mer
1,2-dikloretan, ACS, 99+%
Produktkod. 15401517
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401517 500 mL 500ml
15411517 1 L 1 L
15431517 4 x 1 L 1 L
15421517 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15401517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039121.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002 %, Titrerbar syra 0,0003 meq/g, H2O 0,03 % | CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Används för att tillverka vinylklorid och klorerade lösningsmedel (trikloretan, trikloretylen, perkloretylen och vinyliden), ta bort fett, hartser, lim och smuts. Används som lösningsmedel vid tillverkning av polystyren och SBR latex. Den tillsätts till blyhaltig bensin som en anti-knackningsförening. Det används också i polyvinylklorid (PVC) rör, förpackningsmaterial, möbler, bildelar, väggbeklädnader och husgeråd. Det används också generellt som mellanprodukt för andra organiska kemiska föreningar och som lösningsmedel. Används som gasrester för vete, mjöl, kli, mellanprodukter och bröd. Används som lösningsmedel för isomerfördelningen vid acetylering av bensen och toluen under påverkan av aluminiumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dikloretan
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichloroethane
Smältpunkt °C to 35°C
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 1.256 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 15°C (59°F)
Tändpunkt 440°C (824°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4448
Analysprocentintervall >99%
Beilstein 605264
Kokpunkt 83°C
Löslighetsinformation Miscible in methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible in water.
Formel vikt 98.96
Kvalitet ACS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1, 2-Dichloroethane
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Dichloroethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.