Läs mer
1,2-dikloretan, ACS, 99+%
Produktkod. 15431517
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431517 4 x 1 L 1 L
15401517 500 mL 500ml
15411517 1 L 1 L
15421517 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15431517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039121.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002 %, Titrerbar syra 0,0003 meq/g, H2O 0,03 % | CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
Används för att tillverka vinylklorid och klorerade lösningsmedel (trikloretan, trikloretylen, perkloretylen och vinyliden), ta bort fett, hartser, lim och smuts. Används som lösningsmedel vid tillverkning av polystyren och SBR latex. Den tillsätts till blyhaltig bensin som en anti-knackningsförening. Det används också i polyvinylklorid (PVC) rör, förpackningsmaterial, möbler, bildelar, väggbeklädnader och husgeråd. Det används också generellt som mellanprodukt för andra organiska kemiska föreningar och som lösningsmedel. Används som gasrester för vete, mjöl, kli, mellanprodukter och bröd. Används som lösningsmedel för isomerfördelningen vid acetylering av bensen och toluen under påverkan av aluminiumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dikloretan
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35 °C
Densitet 1.256
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4448
UN-nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Kokpunkt 83 °C
Löslighetsinformation Blandbar i metanol, dietyleter, n-oktanol och aceton. Mycket lätt blandbar i vatten.
Formel vikt 98.96
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.