Läs mer
1,2-Dichloroethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. 15624650
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15624650 1 L Glass Bottle 1 L
15614650 100 mL Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15624650 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348721L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-06-2
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 98.95
MDL-nummer MFCD00000963
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-namn 1,2-dichloroethane
LEDER ClCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane
Smältpunkt -35°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%
Abs. max. 0.01 at 270 nm, max. 0.04 at 245 nm, max. 0.60 at 230 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 1.256 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 13°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel ClCH2CH2Cl
UN-nummer UN1184
Beilstein 605264
Kokpunkt 83°C
Formel vikt 98.96
Procent renhet >99.8%
Kvalitet HPLC