Läs mer
1,2-Dichloroethane-d{4}, 99% (Isotopic)
Produktkod. 11369967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
5 x 1 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369967 1 g 1g
11386069 5 x 1 g 5g
11379967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11369967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042281.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-Dikloroetan-d4 används i stor utsträckning som lösningsmedel för NMR-analys och i syntesen av poly(etylen-d4-oxid) som ett kedjeavslutningsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17060-07-0
Molekylformel C2H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 102.978
MDL-nummer MFCD00037531
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Synonym 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID 12197860
IUPAC-namn 1,2-diklor-1,1,2,2-tetradeuterioetan
LEDER C(CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane-d4
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.307 g/mL
Flampunkt 15°C (60°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 1 g
Smältpunkt -35°C
Kokpunkt 83°C
UN-nummer UN1184
Löslighetsinformation Partially miscible with water.
Formel vikt 102.99
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.