Läs mer
1,2-Dichloroethane-d4 (Reagent grade), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichloroethane D4 |
| CAS | 17060-07-0 |
| Molekylformel | C2 2H4 Cl2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dichloroethane D4, Ethane-1,1,2,2-d4, 1,2-dichloro- (8 CI,9 CI), Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7 CI), 1,2-Dichloroethane-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.98 |
| Formel vikt | 101.9941 g/mol |
| Visa mer |