Läs mer
1,2-Dichloroethane-D4, TRC
Produktkod. 30372595
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30372595 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30372595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4343271G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane D4
CAS 17060-07-0
Molekylformel C2 2H4 Cl2
Kvantitet 1 g
Synonym Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7CI), 1,2-Dichloroethane-d4
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
LEDER [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC-namn 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane
Molekylvikt (g/mol) 102.98
Formel vikt 101.9941