Läs mer
1,2-Dichloroethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309392
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309392 1 g 1g
1 options
Produktkod. 30309392 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC12422200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034